Learn More
delta7,9(11)-Dexametasona, TRC
Código de producto. 17992965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992965 10 mg 10 miligramos
17920545 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29878510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809224-82-5
Fórmula molecular C22 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 354.44
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,7,9(11)-tetraene-3,20-dione, Dexamethason Impurity K
Nombre IUPAC (10S,13S,14S,16R,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-12,14,15,16-tetrahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ona
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2C3=CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4,7,9(11)-tetraene-3,20-dione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h5-8,11,13,18,23,26H,4,9-10,12H2,1-3H3/t13-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1831