CAS RN 1807-14-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
11-Prednisolona desoxi, TRC
CAS: 1807-14-3 Fórmula molecular: C21 H28 O4 Peso molecular (g/mol): 344.44 Sinónimo: 17,21-Dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione,11-Deoxyprednisolone,17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,17α,21-Dihydroxypregn-1,4-dien-3,20-dione,17α,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,δ1,4-Reichstein S,δ'-Dehydrocortexolone Nombre IUPAC: (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO