Learn More
11-Prednisolona desoxi, TRC
Código de producto. 18080540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080540 5 mg 5 miligramos
18010250 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18080540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2498505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1807-14-3
Fórmula molecular C21 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 344.44
Sinónimo 17,21-Dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11-Deoxyprednisolone, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 17α,21-Dihydroxypregn-1,4-dien-3,20-dione, 17α,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, δ1,4-Reichstein S, δ'-Dehydrocortexolone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Deoxy Prednisolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5,8,11,15-17,22,25H,3-4,6-7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1988
Porcentaje de pureza >95%