CAS RN 1806-98-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
17beta-Estradiol 17beta-D-Glucuronuro, TRC
CAS: 1806-98-0 Fórmula molecular: C24 H32 O8 Peso molecular (g/mol): 448.51 Sinónimo: Estradiol 17β-(β-D-Glucuronide),β-D-Glucopyranosiduronic acid, (17β)-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl,Glucopyranosiduronic acid, 3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl, β-D- (6CI,7CI,8CI),(17β)-3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl β-D-glucopyranosiduronic acid,Estrane, β-D-glucopy Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]oxi]oxioxiácido-2-carboxílico SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O