Learn More
17beta-Estradiol 17beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30135452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135452 50 mg 50 miligramos
17967344 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88801550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1806-98-0
Fórmula molecular C24 H32 O8
Peso molecular (g/mol) 448.51
Sinónimo Estradiol 17β-(β-D-Glucuronide), β-D-Glucopyranosiduronic acid, (17β)-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl, Glucopyranosiduronic acid, 3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17β-yl, β-D- (6CI,7CI,8CI), (17β)-3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, Estrane, β-D-glucopy
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]oxi]oxioxiácido-2-carboxílico
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 17beta-Estradiol 17beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32O8/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(25)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30)/t14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.2097
Porcentaje de pureza >95%