CAS RN 180468-40-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R,3S)-Solifenacin Hidrocloruro, TRC
CAS: 180468-40-0 Fórmula molecular: C23 H26 N2 O2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 398.92 Sinónimo: (1R)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid (3S)-1-Azabicyclo-[2.2.2]oct-3-yl Ester Hydrochloride Nombre IUPAC: [(3S)-quinuclidina-3-yl] (1R)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Cloruro SMILES: Cl.O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@H]3c5ccccc5