Learn More
(1R,3S)-Solifenacin Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17994885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994885 2.5 mg 2.50 miligramo
17901975 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17994885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6767202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180468-40-0
Fórmula molecular C23 H26 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 398.92
Sinónimo (1R)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid (3S)-1-Azabicyclo-[2.2.2]oct-3-yl Ester Hydrochloride
Nombre IUPAC [(3S)-quinuclidina-3-yl] (1R)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.O=C(O[C@@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@H]3c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3S)-Solifenacin Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1761