CAS RN 180468-39-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Clorhidrato de solifenacina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de solifenacina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de solifenacina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Solifenacin hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Solifenacin hydrochloride (YM905 hydrochloride) is a muscarinic receptor antagonist, with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.