Learn More
Solifenacin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498926 100 mg 100 miligramos
16484707 50 mg 50 miligramos
16431238 5 mg 5 miligramos
16418808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0230
MedChemExpress Solifenacin hydrochloride (YM905 hydrochloride) is a muscarinic receptor antagonist, with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Solifenacin hydrochloride (YM905 hydrochloride) is a muscarinic receptor antagonist, with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin hydrochloride
CAS 180468-39-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27ClN2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo YM905 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (125.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (125.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@H](C4=C(CC3)C=CC=C4)C5=CC=CC=C5.Cl
Peso molecular (g/mol) 398.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.93
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation