CAS RN 180272-28-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-óxido de solifenacina, Mikromol
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Solifenacin N-óxido, TRC
CAS: 180272-28-0 Fórmula molecular: C23 H26 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 378.46 Sinónimo: 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, (3R)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, (1S)-,Solifenacin N1-oxide Nombre IUPAC: [(3R)-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato SMILES: [O-][N+]12CCC(CC1)[C@H](C2)OC(=O)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5