Learn More
N-óxido de solifenacina, Mikromol
Código de producto. 30458229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30458229 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30458229 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1342.040025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de solifenacina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin N-Oxide
CAS 180272-28-0
Nombres de analitos o componentes Solifenacin N-Oxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C23 H26 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, (3R)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, (1S)-, Solifenacin N1-oxide, Solifenacin Succinate Impurity I, Solifenacin Impurity I
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O3/c26-23(28-21-16-25(27)14-11-18(21)12-15-25)24-13-10-17-6-4-5-9-20(17)22(24)19-7-2-1-3-8-19/h1-9,18,21-22H,10-16H2/t18?,21-,22-,25?/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES [O-][N+]12CCC(CC1)[C@H](C2)OC(=O)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
Nombre IUPAC [(3R)-1-oxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-il] (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 378.46
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1943 g/mol