Learn More
Solifenacin N-óxido, TRC
Código de producto. 30011425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011425 5 mg 5 miligramos
30008985 50 mg 50 miligramos
17968794 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6767105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180272-28-0
Fórmula molecular C23 H26 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 378.46
Sinónimo 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, (3R)-1-oxido-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester, (1S)-, Solifenacin N1-oxide
Nombre IUPAC [(3R)-1-óxido-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato
SMILES [O-][N+]12CCC(CC1)[C@H](C2)OC(=O)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solifenacin N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26N2O3/c26-23(28-21-16-25(27)14-11-18(21)12-15-25)24-13-10-17-6-4-5-9-20(17)22(24)19-7-2-1-3-8-19/h1-9,18,21-22H,10-16H2/t18?,21-,22-,25?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1943