CAS RN 1802-30-8
IUPAC Nombre:
[2,2'-bipyridine]-5,5'-dicarboxylic acid
Sinónimos:
[2,2'-bipyridine]-5,5'-dicarboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
244.21
Fórmula molecular:
C12H8N2O4
InChi Key:
KVQMUHHSWICEIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C(N=C1)C1=CC=C(C=N1)C(O)=O
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 2,2'-bipiridina-5,5'-dicarboxílico (ácido 6,6'-dicotínico), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Ácido 6,6'-binicotínico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.