Learn More
Ácido 6,6'-binicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid) |
| CAS | 1802-30-8 |
| Fórmula molecular | C12 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. B (EP), 6,6'-Dinicotinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(nc1)c2ccc(cn2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-(5-carboxipiridin-2-il)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0484 |