Learn More
Ácido 2,2'-bipiridina-5,5'-dicarboxílico (ácido 6,6'-dicotínico), Mikromol™
Código de producto. 30052560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052560 100 mg 100 miligramos
30050833 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052560 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2,2'-bipiridina-5,5'-dicarboxílico (ácido 6,6'-dicotínico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid)
CAS 1802-30-8
Nombres de analitos o componentes 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid (6,6'-Dinicotinic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H8 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nicotinic Acid Imp. B (EP), 6,6'-Dinicotinic Acid, 2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic Acid, Nicotinic Acid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)c2ccc(cn2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-(5-carboxipiridin-2-il)piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 244.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0484 g/mol