CAS RN 1801691-99-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(2,4-Dimetilfenil)formamida-d9, TRC
CAS: 1801691-99-5 Fórmula molecular: C9H2D9NO Peso molecular (g/mol): 158.25 Sinónimo: 2,4-Dimethylformanilide-d9,2,4-Dimethylphenylformamide-d9,BTS 27919-d9,NSC 406488-d9 SMILES: [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NC=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]