Learn More
N-(2,4-Dimetilfenil)formamida-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9 |
| CAS | 1801691-99-5 |
| Fórmula molecular | C9H2D9NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dimethylformanilide-d9, 2,4-Dimethylphenylformamide-d9, BTS 27919-d9, NSC 406488-d9; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NC=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 158.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1406 |