Learn More
N-(2,4-Dimetilfenil)formamida-d9, TRC
Código de producto. 30373971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373971 1 mg
30372194 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767221MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1801691-99-5
Fórmula molecular C9H2D9NO
Peso molecular (g/mol) 158.25
Sinónimo 2,4-Dimethylformanilide-d9, 2,4-Dimethylphenylformamide-d9, BTS 27919-d9, NSC 406488-d9
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1NC=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide-d9
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3,2D3,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1406