CAS RN 1800608-95-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-iloxi)etoxi]etil]piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
O-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepinil Quetiapina, TRC
CAS: 1800608-95-0 Fórmula molecular: C34 H32 N4 O2 S2 Peso molecular (g/mol): 592.7735 Sinónimo: Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-,Quetiapine Fumarate Imp. W (EP) Nombre IUPAC: 6-[4-[2-(2-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-iloxietoxi)etil]piperazina-1-il]benzo[b][1,4]benzotiazepina SMILES: C(COC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57