Learn More
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-iloxi)etoxi]etil]piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina, Mikromol™
Descripción
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-iloxi)etoxi]etil]piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 1800608-95-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C34 H32 N4 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-, Quetiapine Fumarate Imp. W (EP), Quetiapine Fumarate Impurity W, Quetiapine Impurity W |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H32N4O2S2/c1-5-13-29-25(9-1)33(35-27-11-3-7-15-31(27)41-29)38-19-17-37(18-20-38)21-22-39-23-24-40-34-26-10-2-6-14-30(26)42-32-16-8-4-12-28(32)36-34/h1-16H,17-24H2 |
| SMILES | C(COC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57 |
| Nombre IUPAC | 6-[4-[2-(2-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-iloxietoxi)etil]piperazin-1-il]benzo[b][1,4]benzotiazepina |
| Mostrar más |