Learn More
O-Dibenzo[b,f][1,4]tiazepinil Quetiapina, TRC
Código de producto. 30383211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383211 50 mg
30370002 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67837050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1800608-95-0
Fórmula molecular C34 H32 N4 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 592.7735
Sinónimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-, Quetiapine Fumarate Imp. W (EP)
Nombre IUPAC 6-[4-[2-(2-benzo[b][1,4]benzotiazepina-6-iloxietoxi)etil]piperazina-1-il]benzo[b][1,4]benzotiazepina
SMILES C(COC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H32N4O2S2/c1-5-13-29-25(9-1)33(35-27-11-3-7-15-31(27)41-29)38-19-17-37(18-20-38)21-22-39-23-24-40-34-26-10-2-6-14-30(26)42-32-16-8-4-12-28(32)36-34/h1-16H,17-24H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.1967