accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3HOCH3CH3HOCH3CH3HOTi

CAS RN 18006-13-8

IUPAC Nombre: tris(propan-2-ol) titanium methanide
Sinónimos: tris(isopropyl alcohol) titanium methanide
Peso molecular (g/mol): 243.19
Fórmula molecular: C10H27O3Ti
InChi Key: QBLPAZNBFFURKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [CH3-].[Ti].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados