Learn More
Triisopropóxido de metiltitanio(IV), solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10360424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
10360424 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10360424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384610500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyltitanium(IV) triisopropoxide
CAS 18006-13-8, 109-99-9
% mín. CAS 26.84, 70.48
% máx. CAS 29.52, 73.16
Densidad 0.8950g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H24O3Ti
Número MDL MFCD03411233
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.895
Sinónimo titanium, methyltripropoxy, titanium,methyltris 2-propanolato-, t-4, methyltitanium triisopropoxide, 1m in tetrahydrofuran
Clave InChI QBLPAZNBFFURKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ti]
Nombre IUPAC carbanida; propan-2-ol; titanio
Peso molecular (g/mol) 240.18
PubChem CID 144064
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyltitanium(IV) triisopropoxide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.