CAS RN 1798428-35-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2Z)-3-Metil-4-(benciloxi)-2-buten-1-ol 1-Fosfato Dimetil Diéster, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2Z)-3-Metil-4-(benciloxi)-2-buten-1-ol 1-Fosfato Dimetil Diéster, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.