Learn More
(2Z)-3-Metil-4-(benciloxi)-2-buten-1-ol 1-Fosfato Dimetil Diéster, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester |
| CAS | 1798428-35-9 |
| Fórmula molecular | C14H21O5P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (Z)-4-Benzyloxy-3-methylbut-2-en-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21O5P/c1-13(9-10-19-20(15,16-2)17-3)11-18-12-14-7-5-4-6-8-14/h4-9H,10-12H2,1-3H3/b13-9- |
| SMILES | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/COP(OC)(OC)=O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de (Z)-4-(benciloxi)-3-metilbut-2-en-1-il dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.11 |