CAS RN 1798006-30-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de éster metilífico ácido famotidina (impureza de famotidina), TRC
CAS: 1798006-30-0 Fórmula molecular: C9 H14 N4 O2 S2 . Cl H Peso molecular (g/mol): 310.82 Sinónimo: Propanoic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, methyl ester, hydrochloride (1:1),Methyl 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanoate hydrochloride,Methyl 3-[[[2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoate hydrochloride Nombre IUPAC: metilo 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfaniato]propanoato; Cloruro SMILES: Cl.COC(=O)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1