Learn More
Clorhidrato de éster metilífico ácido famotidina (impureza de famotidina), TRC
Código de producto. 30138411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138411 250 mg 250 miligramos
30136291 1 g 1 g
30009510 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF102295250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1798006-30-0
Fórmula molecular C9 H14 N4 O2 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 310.82
Sinónimo Propanoic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Methyl 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanoate hydrochloride, Methyl 3-[[[2-[(Diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoate hydrochloride
Nombre IUPAC metilo 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfaniato]propanoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famotidine acid methyl ester hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O2S2.ClH/c1-15-7(14)2-3-16-4-6-5-17-9(12-6)13-8(10)11;/h5H,2-4H2,1H3,(H4,10,11,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0325
Porcentaje de pureza >95%