CAS RN 1797989-42-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
CHIR-99021 Clorhidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
CHIR-99021 Clorhidrato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Laduviglusib monohydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Laduviglusib (CHIR-99021) monohydrochloride is a potent and selective GSK-3α/β inhibitor with IC50s of 10 nM and 6.7 nM.