Learn More
CHIR-99021 Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[(2-[(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl)amino]ethyl)amino]-3-pyridinecarbonitrile Hydrochloride |
| CAS | 1797989-42-4 |
| Fórmula molecular | C22H19Cl3N8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CHIR-99021 Hydrochloride, CHIR 911 Hydrochloride, CT 99021 Hydrochloride, CHIR99021 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18Cl2N8.ClH/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19;/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32);1H |
| SMILES | Cl.Cc1c[nH]c(n1)c2cnc(NCCNc3ccc(cn3)C#N)nc2c4ccc(Cl)cc4Cl |
| Nombre IUPAC | 6-[2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(5-metil-1H-imidazol-2-il)pirimidin-2-il]amino]etilamino]piridina-3-carbonitrilo;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 501.8 |