Learn More
Laduviglusib monohydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16443598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443598 10 mg 10 miligramos
16429996 50 mg 50 miligramos
16406327 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10182A
MedChemExpress Laduviglusib (CHIR-99021) monohydrochloride is a potent and selective GSK-3α/β inhibitor with IC50s of 10 nM and 6.7 nM.
Laduviglusib monohydrochloride shows >500-fold selectivity for GSK-3 over CDC2, ERK2 and other protein kinases. Laduviglusib monohydrochloride is also a potent Wnt/β-catenin signaling pathway activator. Laduviglusib monohydrochloride enhances mouse and human embryonic stem cells self-renewal. Laduviglusib monohydrochloride induces autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Laduviglusib monohydrochloride
CAS 1797989-42-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19Cl3N8
Cantidad 10 mg
Sinónimo CHIR-99021 monohydrochlorideCT99021 monohydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (119.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (14.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(NCCNC2=NC=C(C3=NC=C(C)N3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=N2)N=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 501.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.8
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease