accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHNNNNNHCl

CAS RN 1797983-09-5

IUPAC Nombre: ethyl 3-{[2-(pyridin-2-yl)-6-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino}propanoate hydrochloride
Sinónimos: ethyl 3-{[2-(pyridin-2-yl)-6-(1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepin-3-yl)pyrimidin-4-yl]amino}propanoate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 453.97
Fórmula molecular: C24H28ClN5O2
InChi Key: TYXWLTBYINKVNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCOC(=O)CCNC1=CC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)N1CCC2=CC=CC=C2CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados