Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de GSK-J4 |
| CAS | 1797983-09-5 |
| Sinónimo | Clorhidrato de etil 3-((6-(4,5-dihidro-1 H-benzo[d]azepin-3(2 H)-il)-2-(piridina-2-il)pirimidina-4-il)amino)propanoato |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C24 H27 N5 O2. H CI |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453,96 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |