CAS RN 1797894-71-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Impureza de Cicloimina Ambroxol, TRC
CAS: 1797894-71-3 Fórmula molecular: C14 H16 Br2 N2 O Peso molecular (g/mol): 388.1 Sinónimo: 4-(6,8-Dibromo-3(4H)-quinazolinyl)-cyclohexanol,4-(6,8-dibromo-3(4H)-quinazolinyl)cyclohexanol Nombre IUPAC: 4-(6,8-dibromo-4H-quinazolina-3-il)ciclohexan-1-ol SMILES: OC1CCC(CC1)N2Cc3cc(Br)cc(Br)c3N=C2