Learn More
Impureza de Cicloimina Ambroxol, TRC
Código de producto. 30137566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137566 25 mg 25 miligramos
30010110 10 mg 10 miligramos
30006702 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42597025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797894-71-3
Fórmula molecular C14 H16 Br2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 388.1
Sinónimo 4-(6,8-Dibromo-3(4H)-quinazolinyl)-cyclohexanol, 4-(6,8-dibromo-3(4H)-quinazolinyl)cyclohexanol
Nombre IUPAC 4-(6,8-dibromo-4H-quinazolina-3-il)ciclohexan-1-ol
SMILES OC1CCC(CC1)N2Cc3cc(Br)cc(Br)c3N=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6,8-Dibromo-3(4H)-quinazolinyl)-cyclohexanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11/h5-6,8,11-12,19H,1-4,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.9629
Porcentaje de pureza >95%