CAS RN 1797132-47-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster terc-butílico del ácido [3-(N,N-dimetilamino)etilamino-1-(2-N,N-dimetilamino)etilamino)-2-oxoetil]-3-oxopropil-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster terc-butílico del ácido [3-(N,N-dimetilamino)etilamino-1-(2-N,N-dimetilamino)etilamino)-2-oxoetil]-3-oxopropil-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.