Learn More
Éster terc-butílico del ácido [3-(N,N-dimetilamino)etilamino-1-(2-N,N-dimetilamino)etilamino)-2-oxoetil]-3-oxopropil-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-(N,N-Dimethylamino)ethylamino-1-((2-N,N-Dimethylamino)ethylamino)-2-oxoethyl]-3-oxopropyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1797132-47-8 |
| Fórmula molecular | C18H35N3O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35N3O6/c1-18(2,3)27-17(24)19-14(12-15(22)25-10-8-20(4)5)13-16(23)26-11-9-21(6)7/h14H,8-13H2,1-7H3,(H,19,24) |
| SMILES | CN(C)CCOC(=O)CC(CC(=O)OCCN(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanodioato de bis[2-(dimetilamino)etilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 389.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.2526 |