CAS RN 1797132-35-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[3-(1,3-dioxan-2-il)-1-(3-piridinil)propil]-2-metil-2-propanosulfinamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[3-(1,3-dioxan-2-il)-1-(3-piridinil)propil]-2-metil-2-propanosulfinamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.