Learn More
N-[3-(1,3-dioxan-2-il)-1-(3-piridinil)propil]-2-metil-2-propanosulfinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(1,3-Dioxan-2-yl)-1-(3-pyridinyl)propyl]-2-methyl-2-propanesulfinamide |
| CAS | 1797132-35-4 |
| Fórmula molecular | C16H26N2O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H26N2O3S/c1-16(2,3)22(19)18-14(13-6-4-9-17-12-13)7-8-15-20-10-5-11-21-15/h4,6,9,12,14-15,18H,5,7-8,10-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)S(=O)NC(CCC1OCCCO1)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-(1,3-dioxan-2-il)-1-piridin-3-ilpropil]-2-metilpropano-2-sulfinamida |
| Peso molecular (g/mol) | 326.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1664 |