CAS RN 1797099-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N,N'-Desetileno-N-Desmetil Levofloxacina Clorhidrato de Cloruro, TRC
CAS: 1797099-76-3 Fórmula molecular: C15 H16 F N3 O4 . Cl H Peso molecular (g/mol): 357.7646 Sinónimo: 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-[(2-aminoethyl)amino]-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, hydrochloride (1:1), (3S)-,N,N'-Desethylene-N-desmethyl Levofloxacin hydrochloride,Levofloxacin diamine hydrochloride,N,N'-Desethylene-N-desmethyllevofloxacin hydrochloride,(3S)-10-[(2-Aminoethyl)amino]-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride SMILES: Cl.C[C@H]1COc2c(NCCN)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O