Learn More
N,N'-Desetileno-N-Desmetil Levofloxacina Clorhidrato de Cloruro, TRC
Código de producto. 30006669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006669 50 mg 50 miligramos
30005448 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28934050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797099-76-3
Fórmula molecular C15 H16 F N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 357.7646
Sinónimo 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 10-[(2-aminoethyl)amino]-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-, hydrochloride (1:1), (3S)-, N,N'-Desethylene-N-desmethyl Levofloxacin hydrochloride, Levofloxacin diamine hydrochloride, N,N'-Desethylene-N-desmethyllevofloxacin hydrochloride, (3S)-10-[(2-Aminoethyl)amino]-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid hydrochloride
SMILES Cl.C[C@H]1COc2c(NCCN)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Desethylene-N-desmethyllevofloxacin Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16FN3O4.ClH/c1-7-6-23-14-11(18-3-2-17)10(16)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22;/h4-5,7,18H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,22);1H/t7-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0892