CAS RN 1796934-51-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(4-Amino-6,7-dimetoxiquinazol-2-il)-N-metilpropileendiamina Cloruro de Formamida, TRC
CAS: 1796934-51-4 Fórmula molecular: C15H21N5O3 . HCl Peso molecular (g/mol): 355.82 Sinónimo: N[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinaolin-2-yl)methylamino]propyl]formamide Hydrochloride,Alfuzosin Hydrochloride Impurity E (EP) Nombre IUPAC: N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)-metilamino]propil]formamida; Cloruro SMILES: Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC=O