Learn More
N-(4-Amino-6,7-dimetoxiquinazol-2-il)-N-metilpropileendiamina Cloruro de Formamida, TRC
Código de producto. 30137147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137147 100 mg 100 miligramos
30006298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA604975100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1796934-51-4
Fórmula molecular C15H21N5O3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 355.82
Sinónimo N[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinaolin-2-yl)methylamino]propyl]formamide Hydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Impurity E (EP)
Nombre IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)-metilamino]propil]formamida; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazol-2-yl)-N-methylpropylenediamine Formamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N5O3.ClH/c1-20(6-4-5-17-9-21)15-18-11-8-13(23-3)12(22-2)7-10(11)14(16)19-15;/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,16,18,19);1H
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1411