CAS RN 1796927-91-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dímero carbonato de felbamato, TRC
CAS: 1796927-91-7 Fórmula molecular: C21H24N2O7 Peso molecular (g/mol): 416.42 Sinónimo: 3,3’-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate,Felbamate Dimer Nombre IUPAC: Carbonato BIS(3-carbamoiloxi-2-fenilpropilo) SMILES: NC(=O)OCC(COC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1)c2ccccc2