Learn More
Dímero carbonato de felbamato, TRC
Código de producto. 30363180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363180 10 mg 10 miligramos
30353571 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17702010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1796927-91-7
Fórmula molecular C21H24N2O7
Peso molecular (g/mol) 416.42
Sinónimo 3,3’-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate, Felbamate Dimer
Nombre IUPAC Carbonato BIS(3-carbamoiloxi-2-fenilpropilo)
SMILES NC(=O)OCC(COC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Carbonylbis(oxy)bis(2-phenylpropane-3,1-diyl) Dicarbamate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2O7/c22-19(24)27-11-17(15-7-3-1-4-8-15)13-29-21(26)30-14-18(12-28-20(23)25)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2,(H2,22,24)(H2,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1584