CAS RN 1796891-25-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éter bencílico de 4-(terc-butildimetilsililoximetil)-5-(1,6-dihidroxihexil)-1,3-dibencil-2-imidazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éter bencílico de 4-(terc-butildimetilsililoximetil)-5-(1,6-dihidroxihexil)-1,3-dibencil-2-imidazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.