Learn More
Éter bencílico de 4-(terc-butildimetilsililoximetil)-5-(1,6-dihidroxihexil)-1,3-dibencil-2-imidazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)-5-(1,6-dihydroxyhexyl)-1,3-dibenzyl-2-imidazolidinone Benzyl Ether |
| CAS | 1796891-25-2 |
| Fórmula molecular | C37H52N2O4Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H52N2O4Si/c1-37(2,3)44(4,5)43-29-33-35(34(40)24-16-9-17-25-42-28-32-22-14-8-15-23-32)39(27-31-20-12-7-13-21-31)36(41)38(33)26-30-18-10-6-11-19-30/h6-8,10-15,18-23,33-35,40H,9,16-17,24-29H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1C(C(O)CCCCCOCc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)C(=O)N1Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibencil-4-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-5-(1-hidroxi-6-fenilmetoxihexil)imidazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 616.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 616.3696 |