CAS RN 1795131-16-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido N-[2-etoxi-d5-1-[[2'-[(hidroxiamino)metil][1,1'-bifenil]-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxílico]éster 2-etilhexílico del ácido carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido N-[2-etoxi-d5-1-[[2'-[(hidroxiamino)metil][1,1'-bifenil]-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxílico]éster 2-etilhexílico del ácido carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.