Learn More
Éster metílico del ácido N-[2-etoxi-d5-1-[[2'-[(hidroxiamino)metil][1,1'-bifenil]-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxílico]éster 2-etilhexílico del ácido carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Ethoxy-d5-1-((2'-((hydroxyamino)methyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester)carbamic Acid 2-Ethylhexyl Ester |
| CAS | 1795131-16-6 |
| Fórmula molecular | C34H35D5N4O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H40N4O6/c1-5-8-12-23(6-2)22-44-34(40)36-31(37-41)27-14-10-9-13-26(27)25-19-17-24(18-20-25)21-38-30-28(32(39)42-4)15-11-16-29(30)35-33(38)43-7-3/h9-11,13-20,23,41H,5-8,12,21-22H2,1-4H3,(H,36,37,40)/i3D3,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=NC(=O)OCC(CC)CCCC)NO |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-[2-[N'-(2-etilhexoxicarbonil)-N-hidroxicarbamimidoil]fenil]fenil]metil]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 605.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 605.3262 |