CAS RN 1795013-34-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N,N-diisopropil-3-(2-metoxi-5-metil-fenil)-3-fenilpropilamida-d14, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N,N-diisopropil-3-(2-metoxi-5-metil-fenil)-3-fenilpropilamida-d14, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.