Learn More
N,N-diisopropil-3-(2-metoxi-5-metil-fenil)-3-fenilpropilamida-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenylpropylamide-d14 |
| CAS | 1795013-34-1 |
| Fórmula molecular | C23H17D14NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO2/c1-16(2)24(17(3)4)23(25)15-20(19-10-8-7-9-11-19)21-14-18(5)12-13-22(21)26-6/h7-14,16-17,20H,15H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(C(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-3-(2-metoxi-5-metilfenil)-3-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 367.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.3234 |